Learn More
Grant Instruments™ Termoagitador PHMT
Description
- Combina tres instrumentos en uno:
- Termoagitador de microtubo y microplaca
- Analizador de sobremesa compacto
- Agitador de microtubos y microplacas a temperaturas frías o ambientales
- La pantalla LCD 2-line indica claramente los valores establecidos y reales de temperatura, velocidad de agitación y tiempo.
- El bloque intercambiable para 20 microtubos o 12 proporciona flexibilidad para un cambio fácil en la aplicación.
- Función de calibración de temperatura: compensa las diferencias en el comportamiento térmico de diferentes tubos y muestras
- Funciona de manera extremadamente suave, silenciosa y consistente.
- Incluye función de arranque ‘suave’ para muestras delicadas.
- Inicio rápido: 3 segundos de aceleración.
- Compacto, con un perfil bajo y tamaño reducido
Specifications
Specifications
| Órbita | 2 mm |
| Intervalo de velocidad | De 250 a 1400 rpm (incrementos de 10 rpm) |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Temperatura ambiente de más de 5 °C a 100 °C |
| Admite | 32 microtubos de 0,5/1,5 mL |
| Capacidad de tubos | 0,5 mL y 1,5 mL |
| Ajuste de la temperatura | De 5 °C a 100 °C |
| Uniformidad de temperatura | 0,1 °C a 37 °C; De 0,2 °C a 60 °C; De 0,2 °C a 100 °C |
| Fondo (métrico) | 230 mm |
| Altura (métrico) | 130 mm |
| Anchura (métrico) | 205 mm |
| Show More |