Learn More
Grant Instruments™ Termoagitador PHMT
Código de producto. 13479429
Click to view available options
Modelo:
PHMT-PSC24
PHMT-PSC24N
PHMT-PSC32
PHMT-PSC96
PMHT-PSC18
Admite:
24 Microtubos de 1,5 mL
24 microtubos de 2,0 mL
32 microtubos de 0,2 mL y 12 microtubos de 1,5 mL
32 microtubos de 0,5/1,5 mL
Placa de PCR de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13479429
Marca: Grant Instruments™ PHMTPSC24
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este termoagitador PMHT para microtubos y microplacas Grant Instruments™ acelera en cuestión de 3 segundos para lograr una puesta en marcha rápida, pero también funciona de forma suave y silenciosa y es ideal para la extracción de ADN, reacciones enzimáticas y técnicas de biología celular.
  • Combina tres instrumentos en uno:
    • Termoagitador de microtubo y microplaca
    • Analizador de sobremesa compacto
    • Agitador de microtubos y microplacas a temperaturas frías o ambientales
  • La pantalla LCD 2-line indica claramente los valores establecidos y reales de temperatura, velocidad de agitación y tiempo.
  • El bloque intercambiable para 20 microtubos o 12 proporciona flexibilidad para un cambio fácil en la aplicación.
  • Función de calibración de temperatura: compensa las diferencias en el comportamiento térmico de diferentes tubos y muestras
  • Funciona de manera extremadamente suave, silenciosa y consistente.
  • Incluye función de arranque ‘suave’ para muestras delicadas.
  • Inicio rápido: 3 segundos de aceleración.
  • Compacto, con un perfil bajo y tamaño reducido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 2 mm
Intervalo de velocidad De 250 a 1400 rpm (incrementos de 10 rpm)
Intervalo de temperatura (métrico) Temperatura ambiente de más de 5 °C a 100 °C
Admite 24 microtubos de 2,0 mL
Capacidad de tubos 2,0 mL
Ajuste de la temperatura De 5 °C a 100 °C
Uniformidad de temperatura 0,1 °C a 37 °C; De 0,2 °C a 60 °C; De 0,2 °C a 100 °C
Fondo (métrico) 230 mm
Altura (métrico) 130 mm
Anchura (métrico) 205 mm
Peso (métrico) 4 kg
Modelo PHMT-PSC24
Pantalla LCD de 2 líneas × 16 caracteres
N.º de posiciones 24