Learn More
Fenantreno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11361437
Fenantreno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361437
250 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Código de producto. 11361437
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L01921.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 85-01-8 | C14H10 | 178.23 g/mol
Phenanthrene is generally used for dye production, synthetic resin, preservative. It is also used in agrochemical and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fenantreno se utiliza, generalmente, para la producción de colorantes, resina sintética y conservantes. También se emplea en productos intermedios agroquímicos y farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en éter, benceno, cloroformo y tolueno. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Manipular y almacenar en gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-01-8
Fórmula molecular C14H10
Peso molecular (g/mol) 178.23
Número MDL MFCD00001168
Clave InChI YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenanthren, phenanthrin, phenanthracene, ravatite, phenantrin, phenanthren german, phenanthrene, pure, unii-448j8e5bst, ccris 1233, chembl46730
PubChem CID 995
ChEBI CHEBI:28851
Nombre IUPAC fenantreno
SMILES C1=CC=C2C(C=CC3=CC=CC=C23)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenanthrene
Punto de fusión 97°C to 101°C
Densidad 1.179
Punto de ebullición 340°C
Temperatura de inflamación 171°C (339°F)
Cantidad 250 g
Número UN UN3077
Beilstein 1905428
Índice Merck 14,7212
Información de solubilidad Soluble in Ether,Benzene,Chloroform,Toluene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10251423 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberL01921.30,L01921.18
Número de lote10238978 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2024 Catalog NumberL01921.30,L01921.18
Número de lote10127272 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL01921.30,L01921.18
Número de loteL07U082 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL01921.30,L01921.18
Número de lote10166893 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL01921.30,L01921.18
RUO – Research Use Only
Título del producto
Fenantreno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >