Learn More
Fenantreno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10183320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10183320 500 g Frasco de plástico 500 g
10745241 5 g Frasco de vidrio 5 g
10205040 50 g Frasco de plástico 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10183320 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130095000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 85-01-8 | C14H10 | 178.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-01-8
Fórmula molecular C14H10
Peso molecular (g/mol) 178.23
Número MDL MFCD00001168
Clave InChI YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenanthren, phenanthrin, phenanthracene, ravatite, phenantrin, phenanthren german, phenanthrene, pure, unii-448j8e5bst, ccris 1233, chembl46730
PubChem CID 995
ChEBI CHEBI:28851
Nombre IUPAC fenantreno
SMILES C1=CC=C2C(C=CC3=CC=CC=C23)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenanthrene
Nombre de nota 98+%
Punto de fusión 95°C to 101°C
Color Blanco a gris
Densidad 1.0630g/mL
Punto de ebullición 336°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 05, 667
Índice Merck 15, 7326
Gravedad específica 1.063
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetic acid,soluble in alcohol,ether,benzene and carbon,disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino