Learn More
Cytiva Tiras de tampón PhastGel™
Bloques de 3 % de agarosa preparados que contienen tampón, para su uso junto con gradiente PhastGel y medios de gel homogéneos para generar un sistema de tampón multifásico durante la electroforesis
102.08€ - 103.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | PhastGel™ en unidades de electroforesis automatizadas planas PhastSystem |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis en gel |
Código de producto | Marca | Cantidad | Para utilizar con (aplicación) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Para utilizar con (aplicación) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10269294
|
Cytiva
18-1668-01 |
2/pack | Electroforesis en gel | Soporte de la tira de tampón | N/A | ||||||
11584915
|
Cytiva
17-0517-01 |
20 tiras | Electroforesis en gel | Tiras de tampón PhastGel™: nativas | N/A | ||||||
11798448
|
Cytiva
17-0516-01 |
20 tiras | Electroforesis en gel | Tiras de tampón PhastGel™ SDS | N/A | ||||||
Descripción
- Las tiras de tampón prefabricadas eliminan la necesidad de preparar tampones de electroforesis
- Se suministra como en 10 pares, tanto para cátodo como para ánodo
- Elección de sistemas de tampón nativos o desnaturalizantes (SDS)
Especificaciones
PhastGel™ en unidades de electroforesis automatizadas planas PhastSystem | |
Electroforesis en gel |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva Tiras de tampón PhastGel™