Learn More
Cytiva Tiras de tampón PhastGel™
Bloques de 3 % de agarosa preparados que contienen tampón, para su uso junto con gradiente PhastGel y medios de gel homogéneos para generar un sistema de tampón multifásico durante la electroforesis
Marca:  Cytiva 17-0517-01
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11584915
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Las tiras de tampón prefabricadas eliminan la necesidad de preparar tampones de electroforesis
  • Se suministra como en 10 pares, tanto para cátodo como para ánodo
  • Elección de sistemas de tampón nativos o desnaturalizantes (SDS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
0,88 M L-alanina, 0,25 M de tris, pH 8,8
PhastGel™ en unidades de electroforesis automatizadas planas PhastSystem
Sólido
Electroforesis en gel
De 4 °C a 8 °C
Incolora
Tiras de tampón PhastGel™: nativas
Trometamol, del 1 al 5 %
20 tiras
10 PhastGel™
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cytiva Tiras de tampón PhastGel™ > Tiras de tampón PhastGel ? Nativo