Learn More
Cytiva Tiras de tampón PhastGel™
Bloques de 3 % de agarosa preparados que contienen tampón, para su uso junto con gradiente PhastGel y medios de gel homogéneos para generar un sistema de tampón multifásico durante la electroforesis
Marca:  Cytiva 17-0516-01
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11798448
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Las tiras de tampón PhastGel están disponibles en tres tipos – PhastGel DNA, PhastGel SDS y PhastGel Native
  • Seleccione entre geles de poliacrilamida homogéneos y gradientes.
  • Ahorre tiempo y mejore la reproducibilidad con geles prefundidos, tiras de tampón y kits de tinción.
  • Consiga una sensibilidad de detección comparable a la de los radioisótopos con el kit de tinción de plata listo para usar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
0,2 M de tricina, 0,2 M de tris, 0,55 % de SDS, pH 8,1
PhastGel™ en unidades de electroforesis automatizadas planas PhastSystem
Sólido
Electroforesis en gel
De 4 °C a 8 °C
Incolora
Tiras de tampón PhastGel™ SDS
N-(tris(hidroximetil)metil)glicina del 1 al 5 %, trometamol del 1 al 5 %
20 tiras
10 PhastGel™
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cytiva Tiras de tampón PhastGel™ > Tiras de tampón PhastGel: SDS