Learn More
Fisherbrand™ Papel indicador de pH cualitativo, sin tabla de colores
Proporciona determinaciones simples de ácidos y bases en un punto de transición de pH establecido. El papel indicador de pH cualitativo Fisherbrand™, sin tabla de colores, es un papel indicador simple, completamente impregnado que se utiliza para indicar si el pH de una solución está por encima o por debajo del rango de transición (cambio de color).
20.24€
Especificaciones
Formato | Rollo |
---|---|
Incluye | 1 dispensador, 4 rollos de papel indicador |
Cantidad | 4 Each |
Longitud (métrico) | 5 m |
Anchura (métrico) | 7 mm |
Código de producto | Marca | Indicador de color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Indicador de color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15324184
|
Fisherbrand™
90702.204231 |
De Rojo a azul | |||||||
Descripción
Test papers allow the easy determination of an alkaline or acidic environment. Professional analysts as well as chemical laymen appreciate these tests. The paper rolls are supplied in plastic dispensing reels for easy use: just pull out and tear off a strip.
- Easy: Sophisticated chemical determinations are simplified to a Dip & Read process
- Rapid: Immediate results for on-site analysis
- Accurate: High quality papers ensure optimal results
- Stable: Supplied in plastic reels to protect against environmental conditions
Especificaciones
Rollo | |
4 Each | |
7 mm |
1 dispensador, 4 rollos de papel indicador | |
5 m |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 3 años