Learn More
Fisherbrand™ Papel indicador de pH cualitativo, sin tabla de colores
Proporciona determinaciones simples de ácidos y bases en un punto de transición de pH establecido. El papel indicador de pH cualitativo Fisherbrand™, sin tabla de colores, es un papel indicador simple, completamente impregnado que se utiliza para indicar si el pH de una solución está por encima o por debajo del rango de transición (cambio de color).
Marca:  Fisherbrand™ 90702.204231
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15324184
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Los papeles de prueba permiten la determinación fácil de un ambiente alcalino o ácido. Los analistas profesionales, así como los químicos no especializados, aprecian estas pruebas. Los rollos de papel se suministran en rollos dispensadores de plástico para un uso sencillo: solo tiene que extraer el papel y cortar una tira.
  • Fácil: las determinaciones químicas sofisticadas se simplifican a un proceso de sumergir y leer
  • Rápido: Resultados inmediatos para un análisis in situ
  • Preciso: Los papeles de alta calidad garantizan unos resultados óptimos
  • Estables: se suministran en rollos de plástico para protegerlos de las condiciones ambientales
Especificaciones
Especificaciones
De Rojo a azul
Determinación de una solución fuertemente ácida
Punto de transición: pH de 5.0 a 3.0
Papel Congo MN 816 N
7 mm
Rollo
1 dispensador, 4 rollos de papel indicador
4 unidad
5 m
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ Papel indicador de pH cualitativo, sin tabla de colores > Intervalo de transición: pH 5.0 - 3.0; Prueba: papel Congo MN 816 N; cambio de color: De Rojo a azul