Learn More
Éter de petróleo, puriss., cumple con las especificaciones analíticas de DAB, Honeywell™
BIOPHARMA
Puriss., low boiling point hydrogen treated naphtha, meets analytical specification of DAB, bpmin. 75% 40-60 °C (min. 75%)
63.35€ - 1051.13€
CAS 101316-46-5
Número MDL MFCD00081849
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15632680
BIOPHARMA
Ver documentos
Honeywell Riedel-de Haën
24587-1L
1 L
63.35€
1 litro
15642680
BIOPHARMA
Ver documentos
Honeywell Riedel-de Haën
24587-2.5L
2.5 L
149.67€
2.50 litros
15682680
BIOPHARMA
Ver documentos
Honeywell Riedel-de Haën
24587-5L
5 L
257.34€
5 litros
15652680
BIOPHARMA
Ver documentos
Honeywell Riedel-de Haën
24587-25L
25 L
1051.13€
25 litros
Descripción
Descripción
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
Especificaciones
101316-46-5
MFCD00081849
Especificaciones
Petroleum Ether
101316-46-5
−40°C (−40°F)
1268
Meets analytical specification of DAB
0.642 to 0.656g/mL at 20°C
MFCD00081849
puriss.
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Éter de petróleo, puriss., cumple con las especificaciones analíticas de DAB, Honeywell™