Learn More
Éter de petróleo, puriss., cumple con la especificación analítica de DAB, Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15642680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
25 litros
5 litros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15642680 2.5 L 2.50 litro
15632680 1 L 1 litro
15682680 5 L 5 litros
15652680 25 L 25 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15642680 Proveedor Fluka N.º de proveedor 245872.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    113.93€ / 2.5 litros
    Ahorro 28.07€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Nafta tratada con hidrógeno puriss., bajo punto de ebullición, cumple con la especificación analítica de DAB, bpm. 75% 40-60 °C (mínimo 75%)
  • Solstice tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101316-46-5
Número MDL MFCD00081849
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Petroleum Ether
Nombre de nota Cumple con la especificación analítica de DAB
Densidad 0,642 a 0,656g/mL a 20 °C
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación − °40 −C (°40 F)
Número UN 1268
Grado puriss.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Petroleum ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrocarbons, C6, pentane