Learn More
Éter de petróleo, puriss., cumple con las especificaciones analíticas de DAB, Honeywell™
BIOPHARMA
Código de producto. 15652680
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
25 litros
5 litros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15652680 25 L 25 litros
15632680 1 L 1 litro
15642680 2.5 L 2.50 litro
15682680 5 L 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15652680 Proveedor Honeywell Riedel-de Haën N.º de proveedor 2458725L
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Puriss., nafta tratada con hidrógeno de bajo punto de ebullición, cumple con la especificación analítica de DAB , lpm. 75% 40-60 °C (mín. 75%)
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101316-46-5
Número MDL MFCD00081849
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Petroleum Ether
Nombre de nota Meets analytical specification of DAB
Densidad 0.642 to 0.656g/mL at 20°C
Cantidad 25 L
Temperatura de inflamación −40°C (−40°F)
Número UN 1268
Grado puriss.