Learn More
Sartorius PES Tangential Flow Filtration Cassette for up to 1 L
Plug-and-play tangential flow filtration cassette that is made from PES, for ultrafiltration and diafiltration of intermediate sample volumes.
232.00€
Especificaciones
Tipo de filtro | Ultrafiltración |
---|---|
Formato | Cassette |
Para utilizar con (equipo) | Peristaltic Pump |
Material | Policarbonato |
Material (membrana) | PES |
Código de producto | Marca | MWCO | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | MWCO | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
30178717
|
Sartorius
VF-S050P0005-SV |
5 kDa |
232.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30178720
|
Sartorius
VF-S050P0010-SV |
10 kDa |
232.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30178725
|
Sartorius
VF-S050P0030-SV |
30 kDa |
232.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30178729
|
Sartorius
VF-S050P0050-SV |
50 kDa |
232.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30178727
|
Sartorius
VF-S050P0100-SV |
100 kDa |
232.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30178714
|
Sartorius
VF-S050P0300-SV |
300 kDa |
232.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30178710
|
Sartorius
VF-S050P1000-SV |
1000 kDa |
232.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Link the cassettes quickly and securely to a suitable pump and reservoirs, right out of the box.
- All-in-one design avoids the need for expensive cassette holders and TFF systems.
- Advanced flow path and fixed occlusion restrictor eliminate the effort that is usually needed for TFF.
- High performance PES or Hydrosart™ RC membranes ensure maximum recoveries.
- Improve safety for you and your sample with no need for flushing or cleaning.
- Cassettes contain 30 to 60% less plastic and are supplied with only the tubing you need.
- Membrane material: PES
- Recommended feed volume: 500 to 1000 mL
Especificaciones
Ultrafiltración | |
Peristaltic Pump | |
PES | |
No estéril | |
1 L |
Cassette | |
Policarbonato | |
0.5 to 1 L | |
TFF cassette |