Description
- Conecte los casetes de forma rápida y segura a una bomba y depósitos adecuados, nada más sacarlos de la caja.
- El diseño todo en uno evita la necesidad de costosos soportes de casete y sistemas TFF.
- La ruta de flujo avanzada y el limitador de oclusión fijo eliminan el esfuerzo que normalmente se necesita para la TFF.
- PES de alto rendimiento o Hydrosart™ RC Las membranas garantizan recuperaciones máximas.
- Mejore la seguridad para usted y su muestra sin necesidad de enjuagar ni limpiar.
- Los casetes contienen entre un 30 y un 60 % menos de plástico y se suministran únicamente con los tubos que necesita.
- Material de la membrana: PES
- Volumen de alimentación recomendado: 500 a 1000 mL
Spécification
Spécification
| Tipo de filtro | Ultrafiltración |
| Formato | Cassette |
| Para utilizar con (equipo) | Bomba peristáltica |
| Material | Policarbonato |
| Material (membrana) | PES |
| MWCO | 5 kDa |
| Volumen de muestra | 0,5 a 1 L |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Casete TFF |
| Volumen (métrico) | 1 L |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?