Descripción
- Conecte los casetes de forma rápida y segura a una bomba y depósitos adecuados, nada más sacarlos de la caja.
- El diseño todo en uno evita la necesidad de costosos soportes de casete y sistemas TFF.
- La ruta de flujo avanzada y el limitador de oclusión fijo eliminan el esfuerzo que normalmente se necesita para la TFF.
- PES de alto rendimiento o Hydrosart™ RC Las membranas garantizan recuperaciones máximas.
- Mejore la seguridad para usted y su muestra sin necesidad de enjuagar ni limpiar.
- Los casetes contienen entre un 30 y un 60 % menos de plástico y se suministran únicamente con los tubos que necesita.
- Material de la membrana: PES
- Volumen de alimentación recomendado: 500 a 1000 mL
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de filtro | Ultrafiltración |
| Formato | Cassette |
| Material | Policarbonato |
| Material (membrana) | PES |
| MWCO | 100 kDa |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Casete TFF |
| Volumen (métrico) | 1 L |
| Para utilizar con (equipo) | Bomba peristáltica |
| Volumen de muestra | 0,5 a 1 L |