Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC capilar monolíticas PepSwift™
Se utilizan para separaciones de LC y MS rápidas y de alta resolución en identificación de base proteínas bottom-up, descubrimiento de biomarcadores y aplicaciones de biología de sistemas.
901.68€ - 1444.32€
Especificaciones
Presión máxima | 4350 psi (300 bar) |
---|---|
Tamaño de partículas | Monolito |
pH | De 1 a 10 |
Tamaño de poro | Monolito |
Temperatura | 80°C |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11322023
|
Thermo Scientific™
164558 |
5 mm | 0,2 mm | |||||||
11312023
|
Thermo Scientific™
164557 |
50 mm | 0,2 mm | |||||||
11302023
|
Thermo Scientific™
164543 |
250 mm | 0,1 mm | |||||||
Descripción
Para separaciones de LC y MS rápidas y de alta resolución en identificación de base proteínas bottom-up, descubrimiento de biomarcadores y aplicaciones de biología de sistemas, utilice las columnas capilares para LC monolíticas Thermo Scientific™ PepSwift™. Su estructura monolítica, basada en un copolímero de poliestireno divinilbenceno, ofrece una alternativa de alta calidad a los absorbentes de micropartículas tradicionales, lo que proporciona importantes ventajas para la separación cromatográfica. Con estas columnas se pueden realizar fácilmente aplicaciones proteómicas y de biotecnología de alta sensibilidad.
Benefíciese de:- Separaciones de péptidos y proteínas de gran velocidad (< 15 min)
- Alta sensibilidad para LC-MS
- Alta reproducibilidad de columna a columna
- Amplia variedad de diámetros internos y longitudes de columna disponible
- Vida útil superior
- Fácil instalación de columnas con accesorios de apriete manual Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™
- Hay disponibles precolumnas para preconcentrar y desalinizar muestras
Especificaciones
4350 psi (300 bar) | |
De 1 a 10 | |
80°C | |
nanoLC | |
Fase reversa |
Monolito | |
Monolito | |
PSDVB (poliestireno divinilbenceno) | |
Polímero monolito | |
Fase reversa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.