Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC capilar monolíticas PepSwift™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Para separaciones de LC y MS rápidas y de alta resolución en identificación de base proteínas bottom-up, descubrimiento de biomarcadores y aplicaciones de biología de sistemas, utilice las columnas capilares para LC monolíticas Thermo Scientific™ PepSwift™. Su estructura monolítica, basada en un copolímero de poliestireno divinilbenceno, ofrece una alternativa de alta calidad a los absorbentes de micropartículas tradicionales, lo que proporciona importantes ventajas para la separación cromatográfica. Con estas columnas se pueden realizar fácilmente aplicaciones proteómicas y de biotecnología de alta sensibilidad.
Benefíciese de:
- Separaciones de péptidos y proteínas de gran velocidad (<15 min)
- Alta sensibilidad para LC-MS
- Alta reproducibilidad de columna a columna
- Amplia variedad de diámetros internos y longitudes de columna disponible
- Vida útil superior
- Fácil instalación de columnas con accesorios de apriete manual Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™
- Hay disponibles precolumnas para preconcentrar y desalinizar muestras
También puede utilizar columnas de separación Thermo Scientific™ PepSwift™ para preconcentrar y desalinizar muestras compuestas por péptidos y proteínas sin afectar negativamente al rendimiento cromatográfico o a la recuperación de compuestos. Cambie la selectividad de la separación o mejore la eficacia de la retención al emplear varios agentes de emparejamiento de iones en el disolvente de carga y/o en fases móviles. Las columnas de separación se utilizan con columnas monolíticas Thermo Scientific™ PepSwift™ y ProSwift™, que sirven para realizar separaciones de LC/MS rápidas y de alta resolución en la identificación de proteínas, el descubrimiento de biomarcadores y las aplicaciones de biología de sistemas.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de separación NanoViper |
| Diámetro (métrico) | 0,2 mm |
| Longitud (métrico) | 5 mm |
| Presión máxima | 4350 psi (300 bar) |
| Tamaño de partículas | Monolito |
| pH | De 1 a 10 |
| Tamaño de poro | Monolito |
| Temperatura | 80°C |
| Fase estacionaria | PSDVB (poliestireno divinilbenceno) |
| Línea de productos | nanoLC |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.