Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC capilar monolíticas PepSwift™
Código de producto. 11312023 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
5 mm
50 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
0,1 mm
0,2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11312023 50 mm 0,2 mm cada uno
11322023 5 mm 0,2 mm paquete de 2
11302023 250 mm 0,1 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11312023 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 164557
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utilizan para separaciones de LC y MS rápidas y de alta resolución en identificación de base proteínas bottom-up, descubrimiento de biomarcadores y aplicaciones de biología de sistemas.
Para separaciones de LC y MS rápidas y de alta resolución en identificación de base proteínas bottom-up, descubrimiento de biomarcadores y aplicaciones de biología de sistemas, utilice las columnas capilares para LC monolíticas Thermo Scientific™ PepSwift™. Su estructura monolítica, basada en un copolímero de poliestireno divinilbenceno, ofrece una alternativa de alta calidad a los absorbentes de micropartículas tradicionales, lo que proporciona importantes ventajas para la separación cromatográfica. Con estas columnas se pueden realizar fácilmente aplicaciones proteómicas y de biotecnología de alta sensibilidad.
Benefíciese de:
  • Separaciones de péptidos y proteínas de gran velocidad (<15 min)
  • Alta sensibilidad para LC-MS
  • Alta reproducibilidad de columna a columna
  • Amplia variedad de diámetros internos y longitudes de columna disponible
  • Vida útil superior
  • Fácil instalación de columnas con accesorios de apriete manual Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™
  • Hay disponibles precolumnas para preconcentrar y desalinizar muestras
También puede utilizar columnas de separación Thermo Scientific™ PepSwift™ para preconcentrar y desalinizar muestras compuestas por péptidos y proteínas sin afectar negativamente al rendimiento cromatográfico o a la recuperación de compuestos. Cambie la selectividad de la separación o mejore la eficacia de la retención al emplear varios agentes de emparejamiento de iones en el disolvente de carga y/o en fases móviles. Las columnas de separación se utilizan con columnas monolíticas Thermo Scientific™ PepSwift™ y ProSwift™, que sirven para realizar separaciones de LC/MS rápidas y de alta resolución en la identificación de proteínas, el descubrimiento de biomarcadores y las aplicaciones de biología de sistemas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis, NanoViper
Diámetro (métrico) 0,2 mm
Caudal De 2 a 3 μl/min
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 4350 psi (300 bar)
Tamaño de partículas Monolito
pH De 1 a 10
Tamaño de poro Monolito
Temperatura 80°C
Fase estacionaria PSDVB (poliestireno divinilbenceno)
Línea de productos nanoLC
Material de embalaje Polímero monolito
Tipo de columna Fase reversa
Fase Fase reversa
Material Poliestireno/divinilbenceno
Tipo Columna de análisis, NanoViper
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.