Learn More
3M™ Auriculares PELTOR™ WS™ LiteCom
Los auriculares 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom llevan la comunicación inalámbrica un paso más allá al añadir un enlace Bluetooth™ a la radio de comunicación.
1265.82€
Especificaciones
Tipo de producto Auriculares
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Modelo Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
15700038
Ver documentos
3M™
7100010866
MT53H7P3E4410WS5 Casco integrado Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15710038
Ver documentos
3M™
7100010979
MT53H7B4410WS5 Banda para el cuello Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15719727
Ver documentos
3M™
7000039729
MT53H7A4410WS5 Diadema Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Manténgase protegido mientras recibe llamadas de forma inalámbrica o escucha la radio en entornos ruidosos.
  • La función dependiente de nivel permite al usuario oír el ruido de alrededor y conversar con los compañeros de trabajo.
  • La conexión inalámbrica Bluetooth™ con su teléfono móvil le permite gestionar llamadas de teléfono directamente desde los auriculares.
  • Alcance de Bluetooth™ inalámbrico de hasta 10 m (clase 2)
  • Las llamadas de teléfono se pueden gestionar simultáneamente con una llamada activa en la radio de comunicación.
  • Comunicación en 8 canales en la banda de 446 MHz PMR
  • Hay 38 subcanales que permiten que los usuarios se comuniquen individualmente utilizando el mismo canal
  • Micrófono con cancelación de ruido integrado
  • Se apaga automáticamente después de dos horas sin utilizarse para ahorrar batería.
Especificaciones
Especificaciones
Auriculares
Documentos
Product Certifications
Título del producto
3M™ Auriculares PELTOR™ WS™ LiteCom
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt