Learn More
3M™ Auriculares PELTOR™ WS™ LiteCom
Código de producto. 15710038
Click to view available options
Modelo:
MT53H7A4410WS5
MT53H7B4410WS5
MT53H7P3E4410WS5
Incluye:
Banda para el cuello
Casco integrado
Diadema
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15710038
Marca: 3M™ 7100010979
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los auriculares 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom llevan la comunicación inalámbrica un paso más allá al añadir un enlace Bluetooth™ a la radio de comunicación.
  • Manténgase protegido mientras recibe llamadas de forma inalámbrica o escucha la radio en entornos ruidosos.
  • La función dependiente de nivel permite al usuario oír el ruido de alrededor y conversar con los compañeros de trabajo.
  • La conexión inalámbrica Bluetooth™ con su teléfono móvil le permite gestionar llamadas de teléfono directamente desde los auriculares.
  • Alcance de Bluetooth™ inalámbrico de hasta 10 m (clase 2)
  • Las llamadas de teléfono se pueden gestionar simultáneamente con una llamada activa en la radio de comunicación.
  • Comunicación en 8 canales en la banda de 446 MHz PMR
  • Hay 38 subcanales que permiten que los usuarios se comuniquen individualmente utilizando el mismo canal
  • Micrófono con cancelación de ruido integrado
  • Se apaga automáticamente después de dos horas sin utilizarse para ahorrar batería.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Auriculares
Incluye Banda para el cuello
Modelo MT53H7B4410WS5
Nivel de ruido 31 dB