Learn More
3M™ Auriculares PELTOR™ WS™ LiteCom
Código de producto. 15700038
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
MT53H7A4410WS5
MT53H7B4410WS5
MT53H7P3E4410WS5
Incluye:
Banda para el cuello
Casco integrado
Diadema
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Incluye unitSize
15700038 MT53H7P3E4410WS5 Casco integrado cada uno
15710038 MT53H7B4410WS5 Banda para el cuello cada uno
15719727 MT53H7A4410WS5 Diadema cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15700038 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100010866
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los auriculares 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom llevan la comunicación inalámbrica un paso más allá al añadir un enlace Bluetooth™ a la radio de comunicación.
  • Manténgase protegido mientras recibe llamadas de forma inalámbrica o escucha la radio en entornos ruidosos.
  • La función dependiente de nivel permite al usuario oír el ruido de alrededor y conversar con los compañeros de trabajo.
  • La conexión inalámbrica Bluetooth™ con su teléfono móvil le permite gestionar llamadas de teléfono directamente desde los auriculares.
  • Alcance de Bluetooth™ inalámbrico de hasta 10 m (clase 2)
  • Las llamadas de teléfono se pueden gestionar simultáneamente con una llamada activa en la radio de comunicación.
  • Comunicación en 8 canales en la banda de 446 MHz PMR
  • Hay 38 subcanales que permiten que los usuarios se comuniquen individualmente utilizando el mismo canal
  • Micrófono con cancelación de ruido integrado
  • Se apaga automáticamente después de dos horas sin utilizarse para ahorrar batería.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Auriculares
Incluye Casco integrado
Modelo MT53H7P3E4410WS5
Nivel de ruido 31 dB