Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces en forma de pera con junta cónica esmerilada
Especialmente para la destilación y evaporación y ofrece facilidad de extracción de muestras. Los matraces en forma de pera con unión cónica esmerilada Lenz Laborglasinstrumente™ se han fabricado con vidrio de borosilicato duradero DURAN™.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03031413
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15370895
  • 53.00€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Descripción
  • Conforme a DIN 12383
  • Con etiqueta de inscripción
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Con junta cónica esmerilada, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Especificaciones
Especificaciones
10 ml
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
14/23 NS
33 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces en forma de pera con junta cónica esmerilada > Capacidad: 10 ml; toma NS 14/23; diámetro: 33 mm