Learn More
Matraz en forma de pera con un solo cuello de vidrio de borosilicato Quickfit™
Permite la destilación en pequeñas cantidades.
Marca: Quickfit FP10/1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Permite la destilación en pequeñas cantidades.
- Con conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
- Ideal para destilaciones semimicro
- El diseño con forma de pera permite la destilación de cantidades pequeñas con retención mínima y menos pérdidas de la descomposición térmica
- Vidrio de borosilicato para resistencia química y rendimiento térmico
Especificaciones
Pera | |
Vidrio de borosilicato | |
28 mm |
10 ml | |
85 mm |
Título del producto
Matraz en forma de pera con un solo cuello de vidrio de borosilicato Quickfit™ > Capacidad: 10 ml; Conector: 14/23
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido