Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces en forma de pera con junta cónica esmerilada
Código de producto. p-8006062
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
27 mm
33 mm
42 mm
51 mm
64 mm
85 mm
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 mL
50 mL
50 ml
100 mL
100 ml
250 mL
Junta de toma:
14/23 NS
19/26 NS
29/32 NS
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. 10087780
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03031437
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Especialmente para la destilación y evaporación y ofrece facilidad de extracción de muestras. Los matraces en forma de pera con unión cónica esmerilada Lenz Laborglasinstrumente™ se han fabricado con vidrio de borosilicato duradero DURAN™.
  • Conforme a DIN 12383
  • Con etiqueta de inscripción
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Con junta cónica esmerilada, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Junta de toma 14/23 NS
Diámetro exterior (métrico) 64 mm