Learn More
BRAND™ Puntas de pipetas desechables PD-Tip™: Adaptador
Accesorio para puntas de jeringa BIO-CERT™ PD-Tip™.
Marca: BRAND™ 702398
21.69 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24156" para aplicar la oferta.
Descripción
Adaptador. Tal y como se suministra con puntas desechables de 25 y 50 ml PD-Tip. Polipropileno. Esterilizables en autoclave. Los adaptadores estériles BIO-CERT™ no contienen ADN, ARNasa, ATP ni endotoxinas, y se envasan individualmente.
Especificaciones
50 mL | |
Autoclavable | |
Sí | |
Polipropileno |
No estéril | |
Envasado a granel | |
PD-Tip™ |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000014178 | Certificado de análisis | 23/05/2025 | 702398 |
0000013139 | Certificado de análisis | 31/03/2025 | 702398 |
0000011756 | Certificado de análisis | 17/06/2024 | 702398 |
0000010698 | Certificado de análisis | 05/02/2024 | 702398 |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24156Expires: 2025-06-30
-
Multiple Manufacturers
Análisis y pruebas de control de calidad
Ahorre hasta un 59% en nuestra selección premium para análisis de calidad y control de calidadPromo Code: 24140Expires: 2025-08-24
New Offer Ahorre hasta un 59% -
Multiple Manufacturers
Campaña de investigación contra el cáncer
Ahorre a lo grande en productos esenciales para la investigación contra el cáncerPromo Code: 24147Expires: 2025-07-31