Learn More
BRAND™ Puntas de pipetas desechables PD-Tip™: Adaptador
Tienda Brand ProductosDescripción
Adaptador. Tal y como se suministra con puntas desechables de 25 y 50 ml PD-Tip. Polipropileno. Esterilizables en autoclave. Los adaptadores estériles BIO-CERT™ no contienen ADN, ARNasa, ATP ni endotoxinas, y se envasan individualmente.
Especificaciones
Especificaciones
Volumen (métrico) | 50 mL |
filtradas por | Non-filtered |
Esterilidad | No estéril |
Color | Translucent |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Compatibilidad | PD-Tips II |
Formato | Bagged |
Estilo de punta | Desechables |
Envase | Envasado a granel |
Desechables | Sí |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Brochures
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
0000014178 | Certificado de análisis | 08/09/2025 | 702398 |
0000013139 | Certificado de análisis | 31/03/2025 | 702398 |
0000011756 | Certificado de análisis | 17/06/2024 | 702398 |
0000010698 | Certificado de análisis | 05/02/2024 | 702398 |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24158Expires: 2025-10-31