Learn More
Motic™ Microscopio binocular vertical biológico Panthera E2
El microscopio binocular vertical biológico Panthera E2 se ha diseñado para la demanda de laboratorios académicos. Tiene un diseño fácil de usar. Combina materiales de alta calidad e ingeniería precisa con un cabezal giratorio de 360°, especialmente para ahorrar espacio de almacenamiento.
1190.00€ - 1405.00€
Especificaciones
Eyepiece | Campo ancho N-WF10X/20 mm con ajuste de dioptrías en ambos |
---|---|
Estilo de cabeza | Binocular Siedentopf con oscilación de 360°, inclinación de 25° |
Tipo de iluminación | Iluminación transmitida fija LED Koehler de 1 W con control de intensidad |
Línea de productos | Panthera |
Tipo de producto | Microscopio binocular biológico vertical Panthera E2 |
Código de producto | Marca | Modelo | Potencia de aumento | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Potencia de aumento | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17435629
|
Motic™
1100104601111 |
Panthera E2 Binocular 4X, 10X, 40X, 100X Oil | 40X, 100X, 400X, 1000X |
1405.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17629820
|
Motic™
1100104601112 |
Panthera E2 Binocular 4X, 10X, 40X | 40X, 100X, 400X |
1190.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Panthera E2 es una versión diseñada teniendo en cuenta la educación.
- Tiene una plataforma mecánica y el cabezal giratorio de 360° es perfecto para ahorrar espacio en el almacenamiento de la cabina después de su uso.
- Los objetivos de UC del plan de alta calidad y una iluminación LED de consumo de energía ultra bajo eficaz permiten alimentar este sistema a través de un paquete de batería durante varias horas, haciendo el Panthera E2 el microscopio móvil perfecto (batería no incluida)
- Cabezal binocular tipo Siedentopf con inclinación de 25°, oscilación de 360° y rotación de 180°
- Lentes de campo ancho N-WF con alto punto focal UC-WF10X/20 mm con ajuste de dioptrías en ambas lentes y protectores de caucho
- Portaobjetivos cuádruple invertido
- Indicador de tira de luces LED
- Plano acromático CCIS UC (sin Pb)
- Sistema de enfoque grueso y fino coaxial con ajuste de tensión
- Plataforma mecánica sin gradillas con control de plataforma coaxial en posición baja integrado (control a la derecha)
- Condensador Abbe N.A. enfocable 0,90 con diafragma iris y ranura
- Iluminación LED con control de la intensidad
- Puerto USB para fuente de alimentación de la cámara
- Fuente de alimentación de 100 a 240 V (CE)
- Cable de alimentación, llave hexagonal allen, tapa antipolvo de vinilo
Especificaciones
Campo ancho N-WF10X/20 mm con ajuste de dioptrías en ambos | |
Iluminación transmitida fija LED Koehler de 1 W con control de intensidad | |
Microscopio binocular biológico vertical Panthera E2 | |
7,5 kg |
Binocular Siedentopf con oscilación de 360°, inclinación de 25° | |
Panthera | |
Infinito |