Learn More
Motic™ Microscopio binocular vertical biológico Panthera E2
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17435629
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Panthera E2 Binocular 4X, 10X, 40X
Panthera E2 Binocular 4X, 10X, 40X, 100X Oil
Potencia de aumento:
40X, 100X, 400X
40X, 100X, 400X, 1000X
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Potencia de aumento unitSize
17435629 Panthera E2 Binocular 4X, 10X, 40X, 100X Oil 40X, 100X, 400X, 1000X cada uno
17629820 Panthera E2 Binocular 4X, 10X, 40X 40X, 100X, 400X cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17435629 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1100104601111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1450.00€
    1323.00€ / paquete de 1
    Ahorro 127.00€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El microscopio binocular vertical biológico Panthera E2 se ha diseñado para la demanda de laboratorios académicos. Tiene un diseño fácil de usar. Combina materiales de alta calidad e ingeniería precisa con un cabezal giratorio de 360°, especialmente para ahorrar espacio de almacenamiento.
  • Panthera E2 es una versión diseñada teniendo en cuenta la educación.
  • Tiene una plataforma mecánica y el cabezal giratorio de 360° es perfecto para ahorrar espacio en el almacenamiento de la cabina después de su uso.
  • Los objetivos de UC del plan de alta calidad y una iluminación LED de consumo de energía ultra bajo eficaz permiten alimentar este sistema a través de un paquete de batería durante varias horas, haciendo el Panthera E2 el microscopio móvil perfecto (batería no incluida)
  • Cabezal binocular tipo Siedentopf con inclinación de 25°, oscilación de 360° y rotación de 180°
  • Lentes de campo ancho N-WF con alto punto focal UC-WF10X/20 mm con ajuste de dioptrías en ambas lentes y protectores de caucho
  • Portaobjetivos cuádruple invertido
  • Indicador de tira de luces LED
  • Plano acromático CCIS UC (sin Pb)
  • Sistema de enfoque grueso y fino coaxial con ajuste de tensión
  • Plataforma mecánica sin gradillas con control de plataforma coaxial en posición baja integrado (control a la derecha)
  • Condensador Abbe N.A. enfocable 0,90 con diafragma iris y ranura
  • Iluminación LED con control de la intensidad
  • Puerto USB para fuente de alimentación de la cámara
  • Fuente de alimentación de 100 a 240 V (CE)
  • Cable de alimentación, llave hexagonal allen, tapa antipolvo de vinilo
Especificaciones
Tipo de condensador Condensador Abbe N.A. enfocable 0,90/1,25 con ranura para deslizadores de contraste
Eyepiece Campo ancho N-WF10X/20 mm con ajuste de dioptrías en ambos
Estilo de cabeza Binocular Siedentopf con oscilación de 360°, inclinación de 25°
Tipo de iluminación Iluminación transmitida fija LED Koehler de 1 W con control de intensidad
Potencia de aumento 40X, 100X, 400X, 1000X
Modelo Panthera E2 Binocular 4X, 10X, 40X, 100X Oil
Tipos de objetivos Plano acromático CCIS UC (sin Pb)
Línea de productos Panthera
Tipo de producto Microscopio binocular biológico vertical Panthera E2
Diseño óptico Infinito
Distancia de trabajo 4X/0,10 (WD 30,5 mm), 10X/0,25 (WD 17,4 mm), 40X/0,65/S (WD 0,6 mm), 100X/1,25/S-Oil (WD 0,16 mm)
Peso (métrico) 7,5 kg