Learn More
Pantethine, MedChemExpress
MedChemExpress Pantethine is a dimeric form of pantothenic acid, is an intermediate in the production of Coenzyme A, is available as a dietary supplement, and is used to treat acne and improve the blood-cholesterol profile.
83.70€ - 117.45€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Pantethine |
---|---|
Forma física | Crystals |
CAS | 16816-67-4 |
Color | Blanco |
Notas de grado de pureza | Research |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16478566
![]() |
Medchem Express
HY-B1028 |
100 mg |
83.70€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16422246
![]() |
Medchem Express
HY-B1028 |
500 mg |
117.45€
500 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Pantethine is a dimeric form of pantothenic acid, is an intermediate in the production of Coenzyme A, is available as a dietary supplement, and is used to treat acne and improve the blood-cholesterol profile.Especificaciones
Pantethine | |
16816-67-4 | |
Research | |
D-Pantethine LBF disulfide | |
O=C(NCCSSCCNC(CCNC([C@H](O)C(C)(C)CO)=O)=O)CCNC([C@H](O)C(C)(C)CO)=O | |
554.72 | |
Research |
Crystals | |
Blanco | |
C22H42N4O8S2 | |
H2O : ≥ 100 mg/mL (180.27 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (180.27 mM) ∣Ethanol : 100 mg/mL (180.27 mM; Need ultrasonic) | |
554.72 | |
98.0% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.