Learn More
Pantethine, MedChemExpress
Descripción
Pantethine is a dimeric form of pantothenic acid, is an intermediate in the production of Coenzyme A, is available as a dietary supplement, and is used to treat acne and improve the blood-cholesterol profile.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pantethine |
| Forma física | Crystals |
| CAS | 16816-67-4 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H42N4O8S2 |
| Sinónimo | D-Pantethine LBF disulfide |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 100 mg/mL (180.27 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (180.27 mM) ∣Ethanol : 100 mg/mL (180.27 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NCCSSCCNC(CCNC([C@H](O)C(C)(C)CO)=O)=O)CCNC([C@H](O)C(C)(C)CO)=O |
| Mostrar más |