Learn More
Solución de nitrato de paladio (II), Pd al 4-5 % p/p (cont. Pd), Thermo Scientific Chemicals
en la oferta - 1090.00€
CAS | 10102-05-3 |
---|---|
Fórmula molecular | N2O6Pd |
Peso molecular (g/mol) | 230.43 |
Número MDL | MFCD00011169 |
Clave InChI | GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrateMostrar más |
PubChem CID | 24932 |
Nombre IUPAC | paladio(2+);dinitrato |
SMILES | [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15426985
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045512.NH |
1 g |
87.44€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15416985
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045512.NB |
5 g |
1090.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15432327
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045512.ND |
25 g |
en la oferta
25 g |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
10102-05-3 | |
230.43 | |
GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N | |
24932 | |
[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
N2O6Pd | |
MFCD00011169 | |
palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrateMostrar más | |
paladio(2+);dinitrato |
Especificaciones
Palladium (II) nitrate solution | |
10102-05-3 | |
Pd(NO3)2 | |
UN3264 | |
palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrate | |
[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
230.43 | |
230.43 |
Marrón a naranja | |
N2O6Pd | |
MFCD00011169 | |
Pd 4 to 5% w/w (cont. Pd) | |
GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N | |
paladio(2+);dinitrato | |
24932 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H314-H318-H290-H302-H317
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
May be corrosive to metals.
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : QV0560000
missing translation for 'tsca' : TSCA