Learn More
Nitrato de paladio (II), solución, Pd 4-5 % p/p (cont. Pd), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15416985 5 g 5 g
15426985 1 g 1 g
15432327 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15416985 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045512.NB
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10102-05-3 | Molecular Formula: N2O6Pd | Molecular Weight: 230.43 g/mol
El nitrato de paladio (II) deshidratado se utiliza como reactivo para dopar carbón activado para catálisis. Actúa como catalizador para la hidrogenación de 1-heptino y naftaleno. Sirve como una materia prima importante para la preparación de nanocatalizadores de aleación de carbono de platino y paladio para la reacción de reducción de oxígeno tolerante al metanol en celdas de combustible y en la síntesis de películas delgadas de aleación de cobre y paladio. Además, se utiliza en la síntesis de catalizadores de dióxido de paladio-titanio modificados con sulfuro de difenilo para la hidrogenación de acetileno.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-05-3
Fórmula molecular N2O6Pd
Peso molecular (g/mol) 230.43
Número MDL MFCD00011169
Clave InChI GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrate
PubChem CID 24932
Nombre IUPAC paladio(2+);dinitrato
SMILES [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium (II) nitrate solution
Color Marrón a naranja
Concentración Pd 4 to 5% w/w (cont. Pd)
Fórmula lineal Pd(NO3)2
Cantidad 5 g
Número UN UN3264
Forma física Líquido
Información de solubilidad Miscible with water and dilute nitric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.43
RU– Solo para uso en investigación