Learn More
Solución de nitrato de paladio (II), Pd al 4-5 % p/p (cont. Pd), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426985
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
15426985 1 g 1 g
15416985 5 g 5 g
15432327 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 15426985
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045512.NH
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-05-3
Fórmula molecular N2O6Pd
Peso molecular (g/mol) 230.43
Número MDL MFCD00011169
Clave InChI GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrate
PubChem CID 24932
Nombre IUPAC paladio(2+);dinitrato
SMILES [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium (II) nitrate solution
Color Marrón a naranja
Fórmula lineal Pd(NO3)2
Número UN UN3264
Concentración Pd 4 to 5% w/w (cont. Pd)
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.43
Cantidad 1 g
Forma física Líquido