Learn More
Thermo Scientific™ Tryptone Bile X-Glucuronide (TBX) Medium (Dehydrated)
Detect and enumerate Escherichia coli in food and animal feed samples with this chromogenic medium while adhering to ISO 11133:2014.
Marca: Thermo Scientific™ CM0945B
527.93 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Descripción
Detect and enumerate Escherichia coli in food and animal feed samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ Typtone Bile X-Glucuronide (TBX) Medium (Dehydrated). The medium meets the formulation and performance criterion laid down in ISO 166491, 2, 3 and ISO 11133:20144.
TBX Medium builds on the speed, reliability and recovery from frozen samples and detection of poor lactose fermenters offered by the original Tryptone Bile Agar4,5, with the addition of a chromogenic agent, X-glucuronide, which detects glucuronidase activity, an enzyme shown to be highly specific for Escherichia coli6.
Utilice el Medio de TBX para la detección y recuento selectivos de Escherichia coli en muestras de alimentos y piensos para animales.
- Selectivo: la presencia de sales biliares en el medio proporciona selectividad frente a bacterias grampositivas, especialmente bacilos y estreptococos fecales.
- Fácil de leer: debido a la incorporación del cromógeno 5-bromo-4-cloro-3-indolil-beta-D-glucurónido (X-glucurónido), E. coli aparece en forma de colonias azul/verde.
- Conforme a ISO: cumple los criterios de formulación y rendimiento indicados en las normas ISO 16649 e ISO 11133:2014.
La mayoría de cepas de Escherichia coli se puede diferenciar de otras coliformes por la presencia de la glucuronidasa de enzimas. Sin embargo, aproximadamente del 3 al 4 % de las Escherichia coli son glucuronidasa negativas, especialmente la cepa Escherichia coli O1577.
El cromógeno del medio de TBX es 5-bromo-4-cloro-3-indolil-beta-D-glucurónido (X-glucurónido), objetivo de la glucuronidasa. Las células de Escherichia coli absorben este complejo intacto y la glucuronidasa intracelular divide el vínculo entre el cromóforo y el glucurónido. El cromóforo liberado se tiñe y acumula en las células, lo que provoca la tinción azul/verde de las colonias de Escherichia coli.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Medio de TBX (riptona-Bilis-X-glucurónido) (deshidratado) | |
Media Broth | |
Para medios de 13,7 l |
Polvo | |
500 g |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6251575 | Certificado de análisis | 30/04/2025 | CM0945B |
6235979 | Certificado de análisis | 01/04/2025 | CM0945B |
6233019 | Certificado de análisis | 06/03/2025 | CM0945B |
6205655 | Certificado de análisis | 19/12/2024 | CM0945B |
6151965 | Certificado de análisis | 17/12/2024 | CM0945B |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
-
Multiple Manufacturers
Análisis y pruebas de control de calidad
Ahorre hasta un 59% en nuestra selección premium para análisis de calidad y control de calidadPromo Code: 24140Expires: 2025-08-24
New Offer Ahorre hasta un 59%