Learn More
Thermo Scientific™ Tryptone Bile X-Glucuronide (TBX) Medium
Detecte y enumere Escherichia coli en muestras de alimentos y piensos para animales con este medio cromogénico y listo para su uso.
Marca: Thermo Scientific™ PO0727A
35.10 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Descripción
Detect and enumerate Escherichia coli in food samples with Thermo Scientific™ Typtone Bile X-Glucuronide (TBX) Medium. TBX Medium builds on the speed, reliability and recovery from frozen samples and detection of poor lactose fermenters offered by the original Tryptone Bile Agar1,2, with the addition of a chromogenic agent, X-glucuronide, which detects glucuronidase activity: an enzyme shown to be highly specific for Escherichia coli3. The released chromophore in TBX Medium is insoluble and accumulates within the cell, making colored target colonies easy to identify
La mayoría de cepas de Escherichia coli se pueden diferenciar de otras coliformes por la presencia de la glucuronidasa de enzimas. Sin embargo, aproximadamente del 3 al 4 % de las Escherichia coli son glucuronidasa negativas, especialmente las cepas de Escherichia coli O1574.
El cromógeno en el medio TBX es 5-bromo-4-cloro-3-indolil-beta-D-glucurónido (x-glucurónido) y está dirigido por la glucuronidasa. Las células de Escherichia coli son capaces de absorber este complejo intacto y la glucuronidasa intracelular divide el enlace entre el cromóforo y el glucurónido. El cromóforo liberado se tiñe y acumula en las células, lo que provoca la tinción azul/verde de las colonias de Escherichia coli.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Amarillo claro | |
Monoplaca de 90 mm | |
Agar | |
Embolsado en línea, una sola capa |
De 2 °C a 10 °C | |
TBX Medium | |
19,5 g ± 1,0 g | |
10/paq. |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13