Learn More
Thermo Scientific™ Tryptone Bile X-Glucuronide (TBX) Medium
Código de producto. p-8394026
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Peso de llenado:
17 g ± 5 %
19,5 g ± 1,0 g
Tipo de medios:
Medio TBX
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Peso de llenado Tipo de medios unitSize
11974162 10/paq. 17 g ± 5 % Medio TBX paquete de 10
12972628 10/paq. 19,5 g ± 1,0 g Medio TBX paquete de 10
2 options
Código de producto. 11974162
Marca: Thermo Scientific™ PO5109A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Detecte y enumere Escherichia coli en muestras de alimentos y piensos para animales con este medio cromogénico y listo para su uso.
Detect and enumerate Escherichia coli in food samples with Thermo Scientific™ Typtone Bile X-Glucuronide (TBX) Medium. TBX Medium builds on the speed, reliability and recovery from frozen samples and detection of poor lactose fermenters offered by the original Tryptone Bile Agar1,2, with the addition of a chromogenic agent, X-glucuronide, which detects glucuronidase activity: an enzyme shown to be highly specific for Escherichia coli3. The released chromophore in TBX Medium is insoluble and accumulates within the cell, making colored target colonies easy to identify
La mayoría de cepas de Escherichia coli se puede diferenciar de otras coliformes por la presencia de la glucuronidasa de enzimas. Sin embargo, aproximadamente del 3 al 4 % de las Escherichia coli son glucuronidasa negativas, especialmente las cepas O157 de Escherichia coli4.
El cromógeno del medio TBX es 5-bromo-4-cloro-3-indolil-beta-D-glucurónido (X-glucurónido), objetivo de la glucuronidasa. Las células de Escherichia coli absorben este complejo intacto y la glucuronidasa intracelular divide el vínculo entre el cromóforo y el glucurónido. El cromóforo liberado se tiñe y acumula en las células, lo que provoca la tinción azul/verde de las colonias de Escherichia coli.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Color Marfil, transparente
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de medios Medio TBX
Tipo de producto Agar
Volumen de llenado 17 mL
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.