Learn More
Thermo Scientific™ Tryptone Bile X-Glucuronide (TBX) Medium (Dehydrated)
Código de producto. p-200112450
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
500 GR
Código de producto. 10622065
Marca: Thermo Scientific™ CM0945B
Detect and enumerate Escherichia coli in food and animal feed samples with this chromogenic medium while adhering to ISO 11133:2014.
Detect and enumerate Escherichia coli in food and animal feed samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ Typtone Bile X-Glucuronide (TBX) Medium (Dehydrated). The medium meets the formulation and performance criterion laid down in ISO 166491, 2, 3 and ISO 11133:20144.
TBX Medium builds on the speed, reliability and recovery from frozen samples and detection of poor lactose fermenters offered by the original Tryptone Bile Agar4,5, with the addition of a chromogenic agent, X-glucuronide, which detects glucuronidase activity, an enzyme shown to be highly specific for Escherichia coli6.
Utilice el Medio de TBX para la detección y recuento selectivos de Escherichia coli en muestras de alimentos y piensos para animales.
  • Selectivo: la presencia de sales biliares en el medio proporciona selectividad frente a bacterias grampositivas, especialmente bacilos y estreptococos fecales.
  • Fácil de leer: debido a la incorporación del cromógeno 5-bromo-4-cloro-3-indolil-beta-D-glucurónido (X-glucurónido), E. coli aparece en forma de colonias azul/verde.
  • Conforme a ISO: cumple los criterios de formulación y rendimiento indicados en las normas ISO 16649 e ISO 11133:2014.
La mayoría de cepas de Escherichia coli se puede diferenciar de otras coliformes por la presencia de la glucuronidasa de enzimas. Sin embargo, aproximadamente del 3 al 4 % de las Escherichia coli son glucuronidasa negativas, especialmente la cepa Escherichia coli O1577.
El cromógeno del medio de TBX es 5-bromo-4-cloro-3-indolil-beta-D-glucurónido (X-glucurónido), objetivo de la glucuronidasa. Las células de Escherichia coli absorben este complejo intacto y la glucuronidasa intracelular divide el vínculo entre el cromóforo y el glucurónido. El cromóforo liberado se tiñe y acumula en las células, lo que provoca la tinción azul/verde de las colonias de Escherichia coli.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medio de TBX (riptona-Bilis-X-glucurónido) (deshidratado)
Formulario Polvo
Tipo de producto Media Broth
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 13,7 l