Learn More
Thermo Scientific™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster Comb, 25 teeth
Click to view available options
Tipo:
Colador
Vidrio de desplazamiento
Vidrio transparente
N.° de dientes:
No aplica
Grosor de los dientes (métrico):
No aplica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Cuele de uno a cinco geles simultáneamente con el molde de gel en gradiente múltiple Fisherbrand™ P2-CST, uno de los dispositivos más sencillos para preparar geles en gradiente.
- Con un separador de gradientes externo, los geles pueden procesarse con facilidad y gran reproducibilidad
- Una unidad con un diseño y un formato perfectos para proporcionar años de servicio en el laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Fisherbrand P2-CST System |
Tamaño de gel | 20 cm to 42 cm x 48 cm |
Tipo | Vidrio de desplazamiento |
N.° de dientes | No aplica |
Grosor (imperial) | 0,18 in |
Grosor de los dientes (métrico) | No aplica |
Longitud (métrico) | 18 cm |
Anchura (métrico) | 20 cm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Documentos
Product Information
Manuals
Multiple Gradient Casters - Operating and Maintenance Manual
Versión: FEB.2016
Tamaño : 409.4 kB
Owl P2-CST Multiple Gradient Gel Caster Instructions
Versión: FEB.2016
Tamaño : 128.7 kB
Datasheets
Owl P2-CST Multiple Gradient Gel Caster Illustration
Versión: FEB.2016
Tamaño : 76.2 kB
Título del producto
Thermo Scientific™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster Comb, 25 teeth >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido