Learn More
Invitrogen™ Placas de vidrio SureCast™
Beschreibung
Preparación manual segura y sin fugas de geles de poliacrilamida con el sistema de preparación manual de geles Invitrogen™ SureCast™.
Las placas de vidrio SureCast ofrecen una calidad superior, durabilidad y resistencia a daños; se utilizan para preparar geles de poliacrilamida de 1,0 mm con la estación de preparación manual de geles SureCast. Los geles SureCast se han diseñado para su uso en el depósito de minigel. Los espaciadores de gel SureCast no están incluidos y se venden por separado.
Características del producto
Características del producto
- Placas de vidrio ultrarresistentes de primera calidad
- Diseño resistente a daños
- Prepare hasta 20 veces más geles con un juego de placas de vidrio en comparación con las placas de vidrio del principal competidor.
- Compatible solo con el sistema de preparación manual SureCast
Recommended Storage
Room Temperature
Warranty
Hasta 12 meses
Spezifikation
Spezifikation
| Contenido y almacenamiento | Dos placas delanteras y dos placas traseras |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de fundido manual SureCast™ |
| Tamaño de gel | Mini |
| Línea de productos | SureCast |
| Tipo | Placas de vidrio SureCast™ |
| Cantidad | 2 sets |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?