Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ XLB GC Capillary Column
820.00€ - 1475.00€
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,4 mm
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Fase estacionaria XLB Optima™
Para utilizar con (equipo) Ideal para detectores MS de trampa iónica y cuadrupolo
Tipo Columna capilar para GC
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12412840
Ver documentos
Macherey-Nagel™
725850.30
30 m
820.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
12422840
Ver documentos
Macherey-Nagel™
725850.60
60 m
1475.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Especificaciones
0,4 mm
XLB Optima™
Columna capilar para GC
De 340 °C a 360 °C
1 unidad
0,25 mm
Ideal para detectores MS de trampa iónica y cuadrupolo
Cromatografía de gases (GC)
0,25 μm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Macherey-Nagel™ Optima™ XLB GC Capillary Column