Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ XLB GC Capillary Column
Código de producto. 12412840 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
60 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
12412840 30 m cada uno
12422840 60 m cada uno
2 options
Código de producto. 12412840
Marca: Macherey-Nagel™ 725850.30
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,4 mm
Para utilizar con (equipo) Ideal para detectores MS de trampa iónica y cuadrupolo
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Fase estacionaria XLB Optima™
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC)
Intervalo de temperatura De 340 °C a 360 °C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 30 m
Cantidad 1 unidad