Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ XLB GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 725850.60
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
0,4 mm | |
Columna capilar para GC | |
XLB Optima™ | |
De 340 °C a 360 °C | |
60 m |
Ideal para detectores MS de trampa iónica y cuadrupolo | |
0,25 mm | |
Cromatografía de gases (GC) | |
0,25 μm | |
1 unidad |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Optima™ XLB GC Capillary Column > Longitud: 60 m
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido