Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC MS Accent Optima™ 5
463.00€ - 1630.00€
Especificaciones
Fase estacionaria | MS Accent Optima™ 5 |
---|---|
Tipo USP | G1, G2, G38 |
Para utilizar con (equipo) | Ideal para detectores MS de trampa iónica y cuadrupolo |
Tipo | Columna capilar para GC |
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases (GC) |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12422830
|
Macherey-Nagel™
725815.12 |
12 m | 0,2 mm | 0,35 μm |
463.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12442830
|
Macherey-Nagel™
725820.15 |
15 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
559.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12452820
|
Macherey-Nagel™
725810.25 |
25 m | 0,2 mm | 0,2 μm |
820.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12492820
|
Macherey-Nagel™
725812.25 |
25 m | 0,32 mm | 1 μm |
882.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12452830
|
Macherey-Nagel™
725820.30 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
820.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12472830
|
Macherey-Nagel™
725825.30 |
30 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
820.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12472820
|
Macherey-Nagel™
725811.30 |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
882.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12492830
|
Macherey-Nagel™
725826.30 |
30 m | 0,25 mm | 1 μm |
820.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12412830
|
Macherey-Nagel™
725813.30 |
30 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
865.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12462820
|
Macherey-Nagel™
725810.50 |
50 m | 0,2 mm | 0,2 μm |
1385.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12432830
|
Macherey-Nagel™
725815.50 |
50 m | 0,2 mm | 0,35 μm |
1385.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12462830
|
Macherey-Nagel™
725820.60 |
60 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
1475.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12482830
|
Macherey-Nagel™
725825.60 |
60 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
1475.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12402840
|
Macherey-Nagel™
725826.60 |
60 m | 0,25 mm | 1 μm |
1475.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12482820
|
Macherey-Nagel™
725811.60 |
60 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
1630.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12402830
|
Macherey-Nagel™
725812.60 |
60 m | 0,32 mm | 1 μm |
1630.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Specifications
MS Accent Optima™ 5 | |
Ideal para detectores MS de trampa iónica y cuadrupolo | |
Cromatografía de gases (GC) | |
1 unidad |
G1, G2, G38 | |
Columna capilar para GC | |
De 320 °C a 340 °C |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC MS Accent Optima™ 5