Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC MS Accent Optima™ 5
Código de producto. 12402830 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
Grosor de película:
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
12402830 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
12422830 12 m 0,2 mm 0,35 μm cada uno
12442830 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
12452820 25 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
12492820 25 m 0,32 mm 1 μm cada uno
12452830 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
12472830 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
12472820 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
12492830 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
12412830 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
12462820 50 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
12432830 50 m 0,2 mm 0,35 μm cada uno
12462830 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
12482830 60 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
12402840 60 m 0,25 mm 1 μm cada uno
12482820 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
16 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12402830
Brand: Macherey-Nagel™ 725812.60
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Diámetro (métrico) 0,5 mm
Para utilizar con (equipo) Ideal para detectores MS de trampa iónica y cuadrupolo
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria MS Accent Optima™ 5
Tipo USP G1, G2, G38
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC)
Intervalo de temperatura De 320 °C a 340 °C
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 60 m
Cantidad 1 unidad