Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC de amina Optima™ 5
390.00€ - 861.00€
Especificaciones
Fase estacionaria | Amina Optima™ 5 |
---|---|
Tipo USP | G1, G2, G38 |
Tipo | Columna capilar para GC |
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases (GC), Análisis de aminas polifuncionales |
Intervalo de temperatura | De 300 °C a 320 °C |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10082831
|
Macherey-Nagel™
726361.10 |
10 m | 0,1 mm | 0,4 μm |
390.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10471852
|
Macherey-Nagel™
726355.25 |
25 m | 0,2 mm | 0,35 μm |
697.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10154941
|
Macherey-Nagel™
726354.30 |
30 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
697.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10286511
|
Macherey-Nagel™
726358.30 |
30 m | 0,25 mm | 1 μm |
697.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10012991
|
Macherey-Nagel™
726356.30 |
30 m | 0,32 mm | 1,5 μm |
744.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10566511
|
Macherey-Nagel™
726353.30 |
30 m | 0,32 mm | 1 μm |
744.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10640342
|
Macherey-Nagel™
726359.30 |
30 m | 0,53 mm | 1 μm |
861.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10680722
|
Macherey-Nagel™
726360.30 |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
744.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10388541
|
Macherey-Nagel™
726357.30 |
30 m | 0,53 mm | 3 μm |
861.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Especificaciones
Amina Optima™ 5 | |
Columna capilar para GC | |
De 300 °C a 320 °C |
G1, G2, G38 | |
Cromatografía de gases (GC), Análisis de aminas polifuncionales | |
1 unidad |