Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC de amina Optima™ 5
Marca: Macherey-Nagel™ 726358.30
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
0,4 mm | |
0,25 mm | |
G1, G2, G38 | |
De 300 °C a 320 °C | |
30 m |
Columna capilar para GC | |
Amina Optima™ 5 | |
Cromatografía de gases (GC), Análisis de aminas polifuncionales | |
1 μm | |
1 unidad |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC de amina Optima™ 5 > Longitud: 30 m; DI: 0,25mm, grosor de la película: 1 um
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido