Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases (GC), Análisis de aminas polifuncionales |
| Grosor de película | 0,4 μm |
| Longitud (métrico) | 10 m |
| Cantidad | 1 unidad |
| Diámetro (métrico) | 0,4 mm |
| Tipo USP | G1, G2, G38 |
| Fase estacionaria | Amina Optima™ 5 |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,1 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 300 °C a 320 °C |