Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC OPTIMA™ 1, DE de 0,8mm
Diseñada para la separación de componentes según los puntos de ebullición. Las columnas capilares para GC Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 1, con DE de 0,8mm, son columnas de fase no polares con 100 % de dimetilpolisiloxano para su uso en cromatografía de gases. Disponibles en una amplia gama de longitudes y grosores de película.
348.00€ - 1206.40€
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 0,8 mm |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
Fase estacionaria | Optima™ 1 |
Tipo USP | G1, G2, G38 |
Tipo | Columna capilar para GC |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Grosor de película | Intervalo de temperatura | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Grosor de película | Intervalo de temperatura | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10649191
|
Macherey-Nagel™
726529.15 |
15 m | 1 μm | De 320 °C a 340 °C |
420.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10318211
|
Macherey-Nagel™
726529.25 |
25 m | 1 μm | De 320 °C a 340 °C |
749.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10566851
|
Macherey-Nagel™
726529.10 |
10 m | 1 μm | De 320 °C a 340 °C |
348.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10286941
|
Macherey-Nagel™
726529.30 |
30 m | 1 μm | De 320 °C a 340 °C |
749.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10449741
|
Macherey-Nagel™
726519.25 |
25 m | 0,5 μm | De 320 °C a 340 °C |
749.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10023001
|
Macherey-Nagel™
726519.30 |
30 m | 0,5 μm | De 320 °C a 340 °C |
749.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10052831
|
Macherey-Nagel™
726521.25 |
25 m | 2 μm | De 320 °C a 340 °C |
749.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10226561
|
Macherey-Nagel™
726521.30 |
30 m | 2 μm | De 320 °C a 340 °C |
749.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15102105
|
Macherey-Nagel™
726521.50 |
50 m | 2 μm | De 320 °C a 340 °C |
1206.40€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10706142
|
Macherey-Nagel™
726926.10 |
10 m | 5 μm | De 300 °C a 320 °C |
348.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10368641
|
Macherey-Nagel™
726926.25 |
25 m | 5 μm | De 300 °C a 320 °C |
749.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10165181
|
Macherey-Nagel™
726926.30 |
30 m | 5 μm | De 300 °C a 320 °C |
749.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10601502
|
Macherey-Nagel™
726926.50 |
50 m | 5 μm | De 300 °C a 320 °C |
1160.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10459741
|
Macherey-Nagel™
726521.10 |
10 m | 2 μm | De 320 °C a 340 °C |
348.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
De fase no polar, compuesta al 100 % por dimetilpolisiloxano, para su uso en cromatografía de gases.
- Las columnas de película gruesa (película de ≥ 3 μm) se recomiendan especialmente para el análisis con disolventes
- Fases similares: OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, 007-1, BP1, MDN-1, AT-1, ZB-1, OV-101
- Cada columna se prueba individualmente y se suministra con certificado de prueba
- Temperaturas máximas:
- Columnas con películas < 3 μm: 320°C para operación isotérmica, 340 °C para isotermas cortas en un programa de temperatura
- Columnas con películas > 3 μm: 300°C para operación isotérmica, 320 °C para isotermas cortas en un programa de temperatura
Especificaciones
0,8 mm | |
Optima™ 1 | |
Columna capilar para GC |
0,53 mm | |
G1, G2, G38 | |
1 unidad |