Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC OPTIMA™ 1, DE de 0,8mm
Código de producto. 10459741 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
Grosor de película:
0,5 μm
1 μm
2 μm
5 μm
Intervalo de temperatura:
De 300 °C a 320 °C
De 320 °C a 340 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Grosor de película Intervalo de temperatura unitSize
10459741 10 m 2 μm De 320 °C a 340 °C cada uno
10649191 15 m 1 μm De 320 °C a 340 °C cada uno
10318211 25 m 1 μm De 320 °C a 340 °C cada uno
10566851 10 m 1 μm De 320 °C a 340 °C cada uno
10286941 30 m 1 μm De 320 °C a 340 °C cada uno
10449741 25 m 0,5 μm De 320 °C a 340 °C cada uno
10023001 30 m 0,5 μm De 320 °C a 340 °C cada uno
10052831 25 m 2 μm De 320 °C a 340 °C cada uno
10226561 30 m 2 μm De 320 °C a 340 °C cada uno
15102105 50 m 2 μm De 320 °C a 340 °C cada uno
10706142 10 m 5 μm De 300 °C a 320 °C cada uno
10368641 25 m 5 μm De 300 °C a 320 °C cada uno
10165181 30 m 5 μm De 300 °C a 320 °C cada uno
10601502 50 m 5 μm De 300 °C a 320 °C cada uno
14 options
Código de producto. 10459741
Marca: Macherey-Nagel™ 726521.10
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñada para la separación de componentes según los puntos de ebullición. Las columnas capilares para GC Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 1, con DE de 0,8mm, son columnas de fase no polares con 100 % de dimetilpolisiloxano para su uso en cromatografía de gases. Disponibles en una amplia gama de longitudes y grosores de película.
De fase no polar, compuesta al 100 % por dimetilpolisiloxano, para su uso en cromatografía de gases.
  • Las columnas de película gruesa (película de ≥ 3 μm) se recomiendan especialmente para el análisis con disolventes
  • Fases similares: OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, 007-1, BP1, MDN-1, AT-1, ZB-1, OV-101
  • Cada columna se prueba individualmente y se suministra con certificado de prueba
  • Temperaturas máximas:
    • Columnas con películas < 3 μm: 320°C para operación isotérmica, 340 °C para isotermas cortas en un programa de temperatura
    • Columnas con películas > 3 μm: 300°C para operación isotérmica, 320 °C para isotermas cortas en un programa de temperatura
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,8 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Fase estacionaria Optima™ 1
Tipo USP G1, G2, G38
Para utilizar con (aplicación) Separación de componentes según el análisis de los puntos de ebullición
Intervalo de temperatura De 320 °C a 340 °C
Grosor de película 2 μm
Longitud (métrico) 10 m
Cantidad 1 unidad