Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC OPTIMA™ 1, DE de 0,8mm
Código de producto. 10649191 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
Grosor de película:
0,5 μm
1 μm
2 μm
5 μm
Intervalo de temperatura:
De 300 °C a 320 °C
De 320 °C a 340 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Grosor de película Intervalo de temperatura unitSize
10649191 15 m 1 μm De 320 °C a 340 °C cada uno
10318211 25 m 1 μm De 320 °C a 340 °C cada uno
10566851 10 m 1 μm De 320 °C a 340 °C cada uno
10286941 30 m 1 μm De 320 °C a 340 °C cada uno
10449741 25 m 0,5 μm De 320 °C a 340 °C cada uno
10023001 30 m 0,5 μm De 320 °C a 340 °C cada uno
10052831 25 m 2 μm De 320 °C a 340 °C cada uno
10226561 30 m 2 μm De 320 °C a 340 °C cada uno
15102105 50 m 2 μm De 320 °C a 340 °C cada uno
10706142 10 m 5 μm De 300 °C a 320 °C cada uno
10368641 25 m 5 μm De 300 °C a 320 °C cada uno
10165181 30 m 5 μm De 300 °C a 320 °C cada uno
10601502 50 m 5 μm De 300 °C a 320 °C cada uno
10459741 10 m 2 μm De 320 °C a 340 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 10649191 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 726529.15
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñada para la separación de componentes según los puntos de ebullición. Las columnas capilares para GC Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 1, con DE de 0,8mm, son columnas de fase no polares con 100 % de dimetilpolisiloxano para su uso en cromatografía de gases. Disponibles en una amplia gama de longitudes y grosores de película.
De fase no polar, compuesta al 100 % por dimetilpolisiloxano, para su uso en cromatografía de gases.
  • Las columnas de película gruesa (película de ≥ 3 μm) se recomiendan especialmente para el análisis con disolventes
  • Fases similares: OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, 007-1, BP1, MDN-1, AT-1, ZB-1, OV-101
  • Cada columna se prueba individualmente y se suministra con certificado de prueba
  • Temperaturas máximas:
    • Columnas con películas < 3 μm: 320°C para operación isotérmica, 340 °C para isotermas cortas en un programa de temperatura
    • Columnas con películas > 3 μm: 300°C para operación isotérmica, 320 °C para isotermas cortas en un programa de temperatura
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,8 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Fase estacionaria Optima™ 1
Tipo USP G1, G2, G38
Para utilizar con (aplicación) Separación de componentes según el análisis de los puntos de ebullición
Intervalo de temperatura De 320 °C a 340 °C
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 15 m
Cantidad 1 unidad